Learn More
Butyrylcarnitine, MedChemExpress
Código de producto. 16487487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16487487 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16487487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113168
MedChemExpress Butyrylcarnitine is a metabolite in plasma, acts as a biomarker to improve the diagnosis and prognosis of heart failure, and is indicative of anomalous lipid and energy metabolism.
Butyrylcarnitine is a metabolite in plasma, acts as a biomarker to improve the diagnosis and prognosis of heart failure, and is indicative of anomalous lipid and energy metabolism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyrylcarnitine
CAS 25576-40-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H21NO4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (432.36 mM)
SMILES CCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 231.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder