Learn More
Cloruro de butiril-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyryl-d7 Chloride |
| CAS | 1219805-71-6 |
| Fórmula molecular | C4 D7 Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butanoyl-2,2,3,3,4,4,4-d7 chloride (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptadeuteriobutanoyl chloride, Butyryl-d7 Chloride, Butanoyl Chloride-D7, Butanoyl chloride-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutanoílo |
| Peso molecular (g/mol) | 113.594 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.062 g/mol |
| Mostrar más |