Learn More
Cloruro de butirilo, TRC
Código de producto. 30331741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30331741 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30331741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB81051010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyryl Chloride
CAS 141-75-3
Fórmula molecular C4H7ClO
Cantidad 10 g
Sinónimo Butyryl Chloride, Butanoic Acid Chloride, Butyric Acid Chloride, Butyric Chloride, Butyroyl Chloride, n-Butanoyl Chloride, n-Butyroyl Chloride, n-Butyryl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
SMILES CCCC(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de butanoilo
Peso molecular (g/mol) 106.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0185