Learn More
Cloruro de butirilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ML
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10701744 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10153720 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10245290 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10701744 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 149210500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-75-3 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-75-3
Fórmula molecular C4H7ClO
Peso molecular (g/mol) 106.55
Número MDL MFCD00000752
Clave InChI DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride
PubChem CID 8855
Nombre IUPAC cloruro de butanoilo
SMILES CCCC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyryl chloride
Punto de fusión -89.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0180g/mL
Punto de ebullición 102.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2COCl
Índice de refracción 1.4112 to 1.4132
Cantidad 50 mL
Beilstein 02, 274
Índice Merck 15, 1602
Gravedad específica 1.018
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with ether,decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.55
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido