Learn More
Cloruro de butirilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Butyryl chloride is used as an intermediate for the synthesis of active pharmaceutical ingredients benzoyl peroxide, t-butyl perbenzoate, and benzophenone. It is also used as an acylation reagent. Further, it is used in the preparation of peroxides such as benzoyl peroxide, benzophenone and t-butyl perbenzoate. In addition to this, it is involved in the preparation of chromones and antiproliferative agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de butirilo se utiliza como producto intermedio para la síntesis de ingredientes farmacéuticos activos, peróxido de benzoílo, perbenzoato de t-butilo y benzofenona. También se utiliza como reactivo de acilación. Además, se utiliza en la preparación de peróxidos como el peróxido de benzoílo, la benzofenona y el perbenzoato de t-butilo. Además, participa en la preparación de cromonas y agentes antiproliferativos.
Solubilidad
Miscible con éter.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agua, alcoholes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyryl chloride |
| Punto de fusión | -89°C |
| Densidad | 1.026 |
| Punto de ebullición | 101°C to 102°C |
| Temperatura de inflamación | 18°C (64°F) |
| Olor | Acrid |
| Índice de refracción | 1.412 |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN2353 |
| Beilstein | 605395 |
| Mostrar más |