Learn More
Cloruro de butirilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374569 50 g 50 g
11418207 250 g 250 g
11408207 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11374569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17575.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 141-75-3 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Butyryl chloride is used as an intermediate for the synthesis of active pharmaceutical ingredients benzoyl peroxide, t-butyl perbenzoate, and benzophenone. It is also used as an acylation reagent. Further, it is used in the preparation of peroxides such as benzoyl peroxide, benzophenone and t-butyl perbenzoate. In addition to this, it is involved in the preparation of chromones and antiproliferative agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de butirilo se utiliza como producto intermedio para la síntesis de ingredientes farmacéuticos activos, peróxido de benzoílo, perbenzoato de t-butilo y benzofenona. También se utiliza como reactivo de acilación. Además, se utiliza en la preparación de peróxidos como el peróxido de benzoílo, la benzofenona y el perbenzoato de t-butilo. Además, participa en la preparación de cromonas y agentes antiproliferativos.
Solubilidad
Miscible con éter.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agua, alcoholes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-75-3
Fórmula molecular C4H7ClO
Peso molecular (g/mol) 106.55
Número MDL MFCD00000752
Clave InChI DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride
PubChem CID 8855
Nombre IUPAC cloruro de butanoilo
SMILES CCCC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyryl chloride
Punto de fusión -89°C
Densidad 1.026
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.412
Cantidad 50 g
Número UN UN2353
Beilstein 605395
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1598
Información de solubilidad Miscible with ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.55
Porcentaje de pureza 98%