Learn More
Cloruro de butiril-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butanoyl Chloride-2,2-D2 |
| CAS | 90587-10-3 |
| Fórmula molecular | C4 D2 H5 Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butyryl-2,2-d2 chloride (7 CI), Butanoyl-2,2-d2 chloride, 2,2-Dideuteriobutanoyl chloride, Butyryl-α,α-d2 Chloride, Butanoyl Chloride-2,2-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3/i3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CC)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,2-dideuteriobutanoílo |
| Peso molecular (g/mol) | 108.5631 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0311 g/mol |
| Mostrar más |