Learn More
Butirofenona, TRC
Código de producto. 30345167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345167 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30345167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB8025055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyrophenone
CAS 495-40-9
Fórmula molecular C10 H12 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Butyrophenone (6CI,8CI), 1-Phenyl-1-butanone, 1-Benzoylpropane, Butanophenone, NSC 8463, Phenyl n-propyl ketone, Phenyl propyl ketone, Propyl phenyl ketone, n-Butyrophenone, n-Propyl phenyl ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
SMILES CCCC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 1-fenilbutan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 148.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0888