Learn More
Butirofenona, Mikromol™
Código de producto. 17973196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973196 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17973196 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0877.130100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Butirofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material n-Butyrophenone
CAS 495-40-9
Nombres de analitos o componentes n-Butyrophenone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butyrophenone, 1-Phenylbutan-1-one, n-Butyrophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
SMILES CCCC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 1-fenilbutan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 148.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 148,0888 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.