Learn More
Butirofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463764 250 g 250 g
11408760 25 g 25 g
11453764 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463764 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11345.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148.205 g/mol
Butyrophenone is used as intermediates of Liquid Crystals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La butirofenona se utiliza como intermedio de los cristales líquidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Proteger de la luz. Almacenar en una atmósfera inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-40-9
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.205
Número MDL MFCD00009397
Clave InChI FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
PubChem CID 10315
Nombre IUPAC 1-fenilbutan-1-ona
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyrophenone
Punto de fusión 11°C to 13°C
Densidad 1.021
Punto de ebullición 222°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5195
Cantidad 250 g
Beilstein 508305
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 99%