Learn More
Malonato de dietilo de butironitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyronitrile Diethyl Malonate |
| CAS | 63972-18-9 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO4/c1-3-15-10(13)9(7-5-6-8-12)11(14)16-4-2/h9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CCCC#N)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(3-cianopropil)propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 227.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.1158 |