Learn More
Butironitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Butyronitrile serves as an intermediate in the chemical and pharmaceutical industries. It is also involved in the preparation of n-butylamine, butanamide and butyric acid. It acts as a precursor to the poultry drug amprolium. Further, it reacts with phosphorochloridic acid diethyl ester to prepare (1-cyano-propyl)-phosphonic acid diethyl ester. It is also employed to study the effect of stereochemical factors on intervalence charge transfer. In addition to this, it is used in electrolyte composition in dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El butironitrilo actúa como intermedio en la industria química y la farmacéutica. También participa en la preparación de n-butilamina, butanamida y ácido butírico. Actúa como precursor del medicamento avícola amprolio. Además, reacciona con el éster de dietilo de ácido fosforoclorídico para preparar éster de dietilo de ácido (1-ciano-propil)-fosfónico. También se emplea para estudiar el efecto de los factores estereoquímicos en la intervalencia de transferencia de carga. Además de esto, se utiliza en la composición electrolítica en células solares sensibles al tinte.
Solubilidad
Miscible con benceno, alcohol, éter y dimetilformamida. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyronitrile |
| Punto de fusión | -112°C |
| Densidad | 0.792 |
| Punto de ebullición | 115°C to 117°C |
| Temperatura de inflamación | 18°C (64°F) |
| Fórmula lineal | CH3CH2CH2C≡N |
| Índice de refracción | 1.384 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Número UN | UN2411 |
| Beilstein | 1361452 |
| Mostrar más |