Learn More
Butironitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377925 250 mL 250 ml
11387925 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11377925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02999.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 109-74-0 | C4H7N | 69.107 g/mol
Butyronitrile serves as an intermediate in the chemical and pharmaceutical industries. It is also involved in the preparation of n-butylamine, butanamide and butyric acid. It acts as a precursor to the poultry drug amprolium. Further, it reacts with phosphorochloridic acid diethyl ester to prepare (1-cyano-propyl)-phosphonic acid diethyl ester. It is also employed to study the effect of stereochemical factors on intervalence charge transfer. In addition to this, it is used in electrolyte composition in dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El butironitrilo actúa como intermedio en la industria química y la farmacéutica. También participa en la preparación de n-butilamina, butanamida y ácido butírico. Actúa como precursor del medicamento avícola amprolio. Además, reacciona con el éster de dietilo de ácido fosforoclorídico para preparar éster de dietilo de ácido (1-ciano-propil)-fosfónico. También se emplea para estudiar el efecto de los factores estereoquímicos en la intervalencia de transferencia de carga. Además de esto, se utiliza en la composición electrolítica en células solares sensibles al tinte.
Solubilidad
Miscible con benceno, alcohol, éter y dimetilformamida. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-74-0
Fórmula molecular C4H7N
Peso molecular (g/mol) 69.107
Número MDL MFCD00001968
Clave InChI KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile
PubChem CID 8008
ChEBI CHEBI:51937
Nombre IUPAC butanonitrilo
SMILES CCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyronitrile
Punto de fusión -112°C
Densidad 0.792
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Fórmula lineal CH3CH2CH2C≡N
Índice de refracción 1.384
Cantidad 250 mL
Número UN UN2411
Beilstein 1361452
Índice Merck 14,1597
Información de solubilidad Miscible with benzene,alcohol,ether and dimethylformamide. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyronitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butanenitrile