Learn More
Butilolactona 3, TRC
Código de producto. 30009303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009303 1 mg 1 miligramo
30011480 50 mg 50 miligramos
30008464 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB7610101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 778649-18-6
Fórmula molecular C9 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 184.189
Sinónimo (2R,3S)-rel-Tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-3-furancarboxylic Acid, 4-Methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic Acid, 3-Furancarboxylic acid, tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-, (2R,3S)-rel-, rel-(2R,3S)-Tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-3-furancarboxylic acid, 4-Methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Butyrolactone 3, MB 3
Nombre IUPAC (2S,3R)-4-metileno-5-oxo-2-propil-tetrahidrofurano-3-ácido carboxílico
SMILES CCC[C@@H]1OC(=O)C(=C)[C@H]1C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Butyrolactone 3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O4/c1-3-4-6-7(8(10)11)5(2)9(12)13-6/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0736