Learn More
Butiroína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15618695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15618695 5 g 5 g
15628695 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15618695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460760050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 496-77-5 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-77-5
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00021928
Clave InChI BVEYJWQCMOVMAR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo butyroin, 5-hydroxy-4-octanone, 4-octanone, 5-hydroxy, 5-octanol-4-one, octan-4-ol-5-one, fema no. 2587, 5-hydroxy-octan-4-one, acmc-1aijr, ksc236m9n, +/--5-hydroxy-4-octanone
PubChem CID 219794
Nombre IUPAC 5-hidroxioctan-4-ona
SMILES CCCC(O)C(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyroin
Punto de ebullición 80.0°C to 86.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 97%