Learn More
Anhídrido butírico, TRC
Código de producto. 30331056
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
30331056 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30331056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB81000050ML
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyric Anhydride
CAS 106-31-0
Fórmula molecular C8H14O3
Cantidad 50 mL
Sinónimo Butyric Anhydride, Butanoic Anhydride, Butanoyl Anhydride, Butyric Acid Anhydride, Butyryl Oxide, n-Butyric Acid Anhydride, n-Butyric Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCC(=O)OC(=O)CCC
Nombre IUPAC butanoil butanoato
Peso molecular (g/mol) 158.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0943