Learn More
Anhídrido butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Butyric anhydride is used in the preparation of amidoamine dendron-based co-adsorbents, which finds application in dye- sensitized solar cells improvement. It is also used in the synthesis of butyrate ester, which is used as a perfume and flavor. Further, it acts as a fumigant to drive bees from their hives. In addition to this, it is used in food additives, textile auxiliaries, varnishes, perfumes, pharmaceuticals and disinfectants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El anhídrido butírico se utiliza en la preparación de co-adsorbentes a base de dendros de amidoamina, que encuentra aplicación en la mejora de las células solares sensibles al colorante. También se utiliza en la síntesis de éster de butirato, que se utiliza como perfume y sabor. Además, actúa como fumigante para conducir a las abejas de sus colmenas. Además, se utiliza en aditivos alimentarios, auxiliares textiles, barnices, perfumes, productos farmacéuticos y desinfectantes.
Solubilidad
Miscible con agua y éter.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyric anhydride |
| Punto de fusión | -75°C |
| Densidad | 0.968 |
| Punto de ebullición | 198°C to 199°C |
| Temperatura de inflamación | 88°C (190°F) |
| Olor | Rancid |
| Fórmula lineal | (CH3CH2CH2CO)2O |
| Índice de refracción | 1.413 |
| Cantidad | 2500 mL |
| Número UN | UN2739 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Butyric anhydride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Butyric anhydride