Learn More
Anhídrido butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418760 100 mL 100 ml
11449523 500 mL 500 ml
11459523 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418760 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12377.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Butyric anhydride is used in the preparation of amidoamine dendron-based co-adsorbents, which finds application in dye- sensitized solar cells improvement. It is also used in the synthesis of butyrate ester, which is used as a perfume and flavor. Further, it acts as a fumigant to drive bees from their hives. In addition to this, it is used in food additives, textile auxiliaries, varnishes, perfumes, pharmaceuticals and disinfectants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido butírico se utiliza en la preparación de co-adsorbentes a base de dendros de amidoamina, que encuentra aplicación en la mejora de las células solares sensibles al colorante. También se utiliza en la síntesis de éster de butirato, que se utiliza como perfume y sabor. Además, actúa como fumigante para conducir a las abejas de sus colmenas. Además, se utiliza en aditivos alimentarios, auxiliares textiles, barnices, perfumes, productos farmacéuticos y desinfectantes.
Solubilidad
Miscible con agua y éter.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-31-0
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00009389
Clave InChI YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
PubChem CID 7798
Nombre IUPAC butanoil butanoato
SMILES CCCC(=O)OC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyric anhydride
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.968
Punto de ebullición 198°C to 199°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Rancid
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CO)2O
Índice de refracción 1.413
Cantidad 100 mL
Número UN UN2739
Beilstein 1099474
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1594
Información de solubilidad Miscible with water and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyric anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyric anhydride