Learn More
Sal sódica de ácido butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13458488 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13458488 500g Frasco de vidrio 500 GR
10063330 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10277110 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10474715 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13458488 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263195000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    126.65€ / 500 g
    Ahorro 19.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-54-7
Fórmula molecular C4H7NaO2
Peso molecular (g/mol) 110.09
Número MDL MFCD00002816
Clave InChI MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyric Acid sodium salt
Punto de fusión De 250,0 °C a 253,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3CH2CH2COONa
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: insoluble en éter
Nombre IUPAC sodio; butanoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.09
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 500g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo amorfo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyric acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.