Learn More
Sal sódica de ácido butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
missing translation for 'unitSize':
100 GR
25 GR
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase missing translation for 'unitSize'
10277110 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10063330 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10474715 100 g Frasco de vidrio 100 GR
13458488 500g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10277110 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 263190250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.60€
    24.65€ / 25 g
    Ahorro 4.95€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-54-7
Fórmula molecular C4H7NaO2
Peso molecular (g/mol) 110.09
Número MDL MFCD00002816
Clave InChI MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Butyric acid sodium salt
Punto de fusión De 250,0 °C a 253,0 °C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo amorfo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3CH2CH2COONa
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: insoluble en éter
Nombre IUPAC sodio; butanoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.09
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyric acid sodium salt
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.