Learn More
Ácido butírico 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325376 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325376 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10931750AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyric Acid
CAS 107-92-6
Nombres de analitos o componentes Butyric Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H8 O2
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butanoic acid (9CI, ACI), Butyric acid (6CI, 7CI, 8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, n-Butanoic acid, n-Butyric acid, NSC 8415, Propylformic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMILES CCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido butanoico
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 88.11
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 88,0524 g/mol