Learn More
Ácido butírico-4,4,4-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butanoic Acid 4,4,4-D3 |
| CAS | 36789-14-7 |
| Fórmula molecular | C4H5D3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Butanoic-4,4,4-d3 acid (9CI), Butyric-4,4,4-d3 acid, Butanoic acid 4,4,4-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3 |
| SMILES | OC(CCC([2H])([2H])[2H])=O |
| Nombre IUPAC | ácido butanoico-4,4,4-d3 |
| Peso molecular (g/mol) | 91.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 91.07 |