Learn More
Ácido butírico-4,4,4-d3, CDN
Código de producto. 30320329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30320329 0.25 g 0.25 g
30319263 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320329 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND12010.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butanoic Acid 4,4,4-D3
CAS 36789-14-7
Fórmula molecular C4H5D3O2
Cantidad 0.25 g
Sinónimo Butanoic-4,4,4-d3 acid (9 CI), Butyric-4,4,4-d3 acid, Butanoic acid 4,4,4-D3
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
SMILES OC(CCC([2 H])([2 H])[2 H])=O
Nombre IUPAC ácido butanoico-4,4,4-d3
Peso molecular (g/mol) 91.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.07 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity