Learn More
Ácido butírico-3,3-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butanoic Acid 3,3-D2 |
| CAS | 64833-96-1 |
| Fórmula molecular | C4H6D2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Butanoic-3,3-d2 acid (9CI), Butyric-3,3-d2 acid, Butanoic acid 3,3-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i2D2 |
| SMILES | CC([2H])([2H])CC(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido butanoico-3,3-d2 |
| Peso molecular (g/mol) | 90.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.06 |