Learn More
Ácido butírico-3,3,4,4,4-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butanoic Acid 3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 156779-02-1 |
| Fórmula molecular | C4H3D5O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid (9CI), Butyric-d5 acid, Butanoic acid 3,3,4,4,4-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2 |
| SMILES | O=C(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O |
| Nombre IUPAC | ácido butanoico-3,3,4,4,4-d5 |
| Peso molecular (g/mol) | 93.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.08 |