Learn More
Ácido butírico-3,3,4,4,4-d5, CDN
Código de producto. 30311515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30311515 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30311515 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND52861G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butanoic Acid 3,3,4,4,4-D5
CAS 156779-02-1
Fórmula molecular C4H3D5O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid (9 CI), Butyric-d5 acid, Butanoic acid 3,3,4,4,4-D5
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2
SMILES O=C(CC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])O
Nombre IUPAC ácido butanoico-3,3,4,4,4-d5
Peso molecular (g/mol) 93.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.08 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity