Learn More
Ácido butírico-2,2-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyric-2,2-d2 Acid |
| CAS | 19136-92-6 |
| Fórmula molecular | C4 D2 H6 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Butanoic-2,2-d2 acid (9CI), Butyric-2,2-d2 acid (8CI), Butanoic acid 2,2-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuteriobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 90.117 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.065 |