Learn More
Ácido butírico-2,2,3,3-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butanoic Acid 2,2,3,3-D4 |
| CAS | 1219794-99-6 |
| Fórmula molecular | C4H4D4O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Butanoic-2,2,3,3-d4 acid, Butyric-2,2,3,3-d4 acid, Butanoic acid 2,2,3,3-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i2D2,3D2 |
| SMILES | CC([2H])(C([2H])(C(O)=O)[2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | ácido butanoico-2,2,3,3-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 92.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.08 |