Learn More
Ácido butírico-2,2,3,3-d4, CDN
Código de producto. 30320811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30320811 0.1 g 0.10 g
30315921 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320811 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND59080.1G
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Butanoic Acid 2,2,3,3-D4
CAS 1219794-99-6
Fórmula molecular C4H4D4O2
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Butanoic-2,2,3,3-d4 acid, Butyric-2,2,3,3-d4 acid, Butanoic acid 2,2,3,3-D4
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i2D2,3D2
SMILES CC([2 H])(C([2 H])(C(O)=O)[2 H])[2 H]
Nombre IUPAC ácido butanoico-2,2,3,3-d4
Peso molecular (g/mol) 92.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.08 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity