Learn More
Butiramidoxima, Thermo Scientific™
Código de producto. 11419590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419590 250 mg 250 miligramos
11429590 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50888.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27620-10-6
Fórmula molecular C4H10N2O
Peso molecular (g/mol) 102.137
Número MDL MFCD05663152
Clave InChI OPENCMFJZQABIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxybutyramidine, 1z-n'-hydroxybutanimidamide, n-hydroxybutyrimidamide, z-n'-hydroxybutyrimidamid e, butanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxybutimidamide, butanimidamide,n-hydroxy, e-n'-hydroxybutanimidamide, 1-1h-benzo d imidazol-2-yl-3-methyl-4-oxo-1,4-di
PubChem CID 9582833
Nombre IUPAC N'-hidroxibutanimidamida
SMILES CCCC(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyramidoxime
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14