Learn More
Clorhidrato de butiramidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyramidine Hydrochloride |
| CAS | 3020-81-3 |
| Fórmula molecular | C4H10N2 . (HCl) |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Butanamidine Hydrochloride, Butanimidamide Hydrochloride, Butyramidine Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2.ClH/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H3,5,6);1H |
| SMILES | Cl.CCCC(=N)N |
| Nombre IUPAC | hidrocloruro de butanimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 122.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0611 |