Learn More
Butiramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyramide |
| CAS | 541-35-5 |
| Fórmula molecular | C4H9NO |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Butanimidic Acid, NSC 8424, n-Butylamide, n-Butyramide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6) |
| SMILES | CCCC(=O)N |
| Nombre IUPAC | butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 87.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.0684 |