Learn More
Butiramida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494124 500 g 500 g
11428760 50 g 50 g
11484124 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12494.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 541-35-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
Butyramide was used in the synthesis of hydroxamic acids, electrorheological fluids and β-amodoorganotin compounds. It was used as substrate of (+)-γ-lactamase to develop a microreactor to study enzyme stability, activity, kinetics and substrate specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La butiramida se empleaba en la síntesis de ácidos hidroxámicos, fluidos electrorreológicos y compuestos de β-amodorganotina. Se utilizó como sustrato de (+)-γ-lactamasa para desarrollar un microrreactor a fin de estudiar la estabilidad enzimática, la actividad, la cinética y la especificidad del sustrato.
Solubilidad
Soluble en agua (170 g/l).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-35-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.122
Número MDL MFCD00041894
Clave InChI DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyramide, n-butyramide, n-butylamide, butanimidic acid, butanoic acid, amide, unii-9j6or937vr, butyroamide, n-c3h7c o nh2, butyrylamide, butyramid
PubChem CID 10927
ChEBI CHEBI:50724
Nombre IUPAC butanamida
SMILES CCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyramide
Punto de fusión 113°C to 116°C
Densidad 1.032
Punto de ebullición 216°C
Cantidad 500 g
Beilstein 1361528
Índice Merck 14,1592
Información de solubilidad Soluble in water (170g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 98%