Learn More
Butiramida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428760 50 g 50 g
11484124 100 g 100 g
11494124 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428760 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12494.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 541-35-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
Butyramide was used in the synthesis of hydroxamic acids, electrorheological fluids and β-amodoorganotin compounds. It was used as substrate of (+)-γ-lactamase to develop a microreactor to study enzyme stability, activity, kinetics and substrate specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La butiramida se empleaba en la síntesis de ácidos hidroxámicos, fluidos electrorreológicos y compuestos de β-amodorganotina. Se utilizó como sustrato de (+)-γ-lactamasa para desarrollar un microrreactor a fin de estudiar la estabilidad enzimática, la actividad, la cinética y la especificidad del sustrato.
Solubilidad
Soluble en agua (170 g/l).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-35-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.122
Número MDL MFCD00041894
Clave InChI DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyramide, n-butyramide, n-butylamide, butanimidic acid, butanoic acid, amide, unii-9j6or937vr, butyroamide, n-c3h7c o nh2, butyrylamide, butyramid
PubChem CID 10927
ChEBI CHEBI:50724
Nombre IUPAC butanamida
SMILES CCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyramide
Punto de fusión 113°C to 116°C
Densidad 1.032
Punto de ebullición 216°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1361528
Índice Merck 14,1592
Información de solubilidad Soluble in water (170g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyramide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanamide