Learn More
Butiraldoxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyraldoxime |
| CAS | 110-69-0 |
| Fórmula molecular | C4H9NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Butanaldoxime, Butylaldoxime, Butyraldoxime, NSC 1487, n-Butylaldoxime, n-Butyraldoxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO/c1-2-3-4-5-6/h4,6H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCC=NO |
| Nombre IUPAC | N-butilidenhidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 87.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.0684 |