Learn More
Butiraldoxima, 98 %
Código de producto. 11450263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450263 500 g 500 g
11440263 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11420.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-69-0
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.122
Número MDL MFCD00013943
Clave InChI KGGVGTQEGGOZRN-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo butyraldehyde oxime, butanal oxime, n-butyraldoxime, butylaldoxime, butanal, oxime, butyraldoxime, exkin 1, troykyd anti-skin bto, usaf am-6, m-butyraldehyde oxime
PubChem CID 5324278
Nombre IUPAC (NE)-N-butilidenohidroxilamina
SMILES CCCC=NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyraldoxime
Punto de fusión -29°C
Densidad 0.91
Punto de ebullición 150°C to 152°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH=NOH
Índice de refracción 1.437
Cantidad 500 g
Número UN UN2840
Beilstein 1698799
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 98%