Learn More
Butiraldehído dietilacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10494635 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10494635 5 g Frasco de vidrio 5 g
10503924 25 g Frasco de vidrio 25 g
10404645 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10494635 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3658-95-5 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3658-95-5
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Número MDL MFCD00038316
Clave InChI UVHXZFGCCJLFMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butane, 1,1-diethoxy, butyraldehyde, diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, butylaldehyde diethyl acetal, n-butyraldehyde diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, analytical standard
PubChem CID 77225
Nombre IUPAC 1,1-dietoxibutano
SMILES CCCC(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyraldehyde diethylacetal
Color Incolora
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 143.0°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH(OCH2CH3)2
Índice de refracción 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.83
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyraldehyde diethylacetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.