Learn More
Butyraldehyde, ≥99.0%, Honeywell™
Código de producto. 15615810 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15615810 1 L Glass bottle 1 litro
15605810 100 mL Glass bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15615810 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 5381911L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥99.0%, dry
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-72-8
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00007023
Clave InChI ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
Nombre IUPAC butanal
SMILES CCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyraldehyde
Punto de fusión -81°C
Color Incolora
Densidad 0.8g/mL at 25°C
Punto de ebullición 46°C to 50°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CH2CH2CHO
Cantidad 1 L
Número UN UN1129
Beilstein 506061
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%