Learn More
Butyraldehyde, ≥99.0%, Honeywell™
Código de producto. 15605810 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15605810 100 mL Glass bottle 100 ml
15615810 1 L Glass bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15605810 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 538191100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥99.0%, dry
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-72-8
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00007023
Clave InChI ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
Nombre IUPAC butanal
SMILES CCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyraldehyde
Punto de fusión -81°C
Color Incolora
Densidad 0.8g/mL at 25°C
Punto de ebullición 46°C to 50°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CH2CH2CHO
Cantidad 100 mL
Número UN UN1129
Beilstein 506061
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%