Learn More
Butiraldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453777 2500 mL 2500 ml
11443777 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18243.0F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 123-72-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Butyraldehyde is used as an intermediate in the production of synthetic resins, rubber accelerators, tanning auxiliaries, perfumes, flavors, plasticizers and high molecular weight polymers. It acts as a chemical intermediate to prepare other chemicals such as 2-ethylhexanol, n-butanol, polyvinyl butyral (PVB), n-butyric acid and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El butiraldehído se utiliza como intermedio en la producción de resinas sintéticas, aceleradores de caucho, aceleradores del bronceado, perfumes, sabores, plastificantes y polímeros de alto peso molecular. Actúa como intermedio químico en la preparación de otros productos químicos como 2-etilhexanol, n-butanol, butiral de polivinilo (PVB), ácido n-butírico y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter, acetato de etilo, acetona y tolueno.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores, bases fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-72-8
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00007023
Clave InChI ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
Nombre IUPAC butanal
SMILES CCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyraldehyde
Punto de fusión -99°C
Densidad 0.8
Punto de ebullición 75°C to 76°C
Temperatura de inflamación −11°C (12°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal CH3CH2CH2CHO
Índice de refracción 1.38
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1129
Beilstein 506061
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1591
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,ethyl acetate,acetone and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥98%