Learn More
Butiraldehído 2,4-dinitrofenilhidrazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| CAS | 1527-98-6 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N4 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butanal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Butyraldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI), NSC 404127 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCC=NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(butilidenamino)-2,4-dinitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 252.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0859 |