Learn More
Butiraldehído-1-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyraldehyde-1-13C |
| CAS | 33683-07-7 |
| Fórmula molecular | 13C C3 H8 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Butyraldehyde-1-13C, Butal-1-13C, Butaldehyde-1-13C, Butanaldehyde-1-13C, Butyl Aldehyde-1-13C, Butyral-1-13C, Butyric Aldehyde-1-13C, Butyrylaldehyde-1-13C, NSC 62779-1-13C, n-Butanal-1-13C, n-Butyl Aldehyde-1-13C, n-Butyraldehyde-1-13C, n-Butyric aldehyde-1-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i4+1 |
| SMILES | CCC[13CH]=O |
| Nombre IUPAC | (113C)butanal |
| Peso molecular (g/mol) | 73.098 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.061 |