Learn More
Cloruro de butiltrimetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 14251-72-0 |
| Fórmula molecular | C7H18ClN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Butyl-N,N,N-trimethylammonium Chloride, N,N,N-Trimethyl-1-butanaminium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-6-7-8(2,3)4;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCCC[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | cloruro de butil(trimetil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 151.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.1128 |