Learn More
Butiltriclorosilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985961 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 11985961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435600250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyltrichlorosilane
CAS 7521-80-4
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1610g/mL
Punto de ebullición 142°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H9Cl3Si
Fórmula lineal CH3(CH2)3SiCl3
Índice de refracción 1.4360 to 1.4380 (589
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.161
Sinónimo silane, butyltrichloro, n-butyltrichlorosilane, trichlorobutylsilane, unii-zq9o7lyo00, zq9o7lyo00, butylsilicon trichloride, n-butyl trichlorosilane, butyl trichlorosilane, hsdb 283, butyl-trichlorosilane
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC butil(tricloro)silano
Peso molecular (g/mol) 191.56
PubChem CID 24142
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.56
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.