Learn More
Tricloruro de butilestaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Butyl-tin trichloride |
| CAS | 1118-46-3 |
| Fórmula molecular | C4 H9 Cl3 Sn |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Butyltin trichloride (6CI), Butyltrichlorostannane, Butyltin trichloride (BuSnCl3), Butyltrichlorotin, Certincoat TC 100, Monobutyltin trichloride, NSC 67013, Trichlorobutylstannane, Trichlorobutyltin, n-Butyltin trichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9.3ClH.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| SMILES | CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | butil(tricloro)stannano |
| Peso molecular (g/mol) | 282.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.8792 |