Learn More
Tricloruro de butiltin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10499890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10499890 100 g 100 g
10092430 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10499890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191201000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1118-46-3 | C4H9Cl3Sn | 282.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-46-3
Fórmula molecular C4H9Cl3Sn
Peso molecular (g/mol) 282.16
Número MDL MFCD00000515
Clave InChI YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride
PubChem CID 14236
Nombre IUPAC butil(tricloro)stannano
SMILES CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyltin trichloride
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo o pajizo amarillento
Densidad 1.6900g/mL
Punto de ebullición 93.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3SnCl3
Índice de refracción 1.5215 to 1.5245
Cantidad 100 g
Beilstein 04, IV, 4346
Índice Merck 15, 1594
Gravedad específica 1.69
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Butyltin trichloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.