Learn More
Butylphthalide, MedChemExpress
Código de producto. 16424437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16424437 50 mg 50 miligramos
16408568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16424437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0647
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Butylphthalide(3-n-Butylphthalide) is an anti-cerebral-ischemia drug; first isolated from the seeds of celery, showed efficacy in animal models of stroke.
Butylphthalide(3-n-Butylphthalide) is an anti-cerebral-ischemia drug
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butylphthalide
Forma física Liquid
CAS 6066-49-5
Color Colorless
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 3-n-Butylphthalide 3-Butylphthalide
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1314.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(CCCC)C2=C1C=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 190.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 98.17%