Learn More
Sal sódica de butilparabeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butylparaben Sodium Salt |
| CAS | 36457-20-2 |
| Fórmula molecular | C11H13NaO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Butyl 4-Hydroxybenzoate Sodium Salt, Butyl p-Hydroxybenzoate Sodium Salt, Nipabutyl Sodium, Sodium Butylparaben, p-Hydroxybenzoic Acid Butyl Ester Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3.Na/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9;/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-butoxicarbonilfenolato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 216.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0762 |