Learn More
Butylparaben, MedChemExpress
Código de producto. 16411118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16411118 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16411118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1431
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Butylparaben is an organic compound, has proven to be a highly successful antimicrobial preservative in cosmetics, also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Butylparaben is an organic compound, has proven to be a highly successful antimicrobial preservative in cosmetics, also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butylparaben
Forma física Solid
CAS 94-26-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Butyl parahydroxybenzoate Butyl paraben Butyl 4-hydroxybenzoate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 2.0 mg/mL (10.30 mM)
SMILES O=C(OCCCC)C1=CC=C(O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98.88%