Learn More
Butilhidroxitolueno, LoGiCal
Código de producto. 30460718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460718 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460718 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0679.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butylhydroxytoluene
CAS 128-37-0
Nombres de analitos o componentes Butylhydroxytoluene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H24 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butylhydroxytoluene, 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylphenol, 2,6-Di(tert-butyl)hydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-1-hydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylhydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresole, 2,6-Di-tert-butyl-p-methylphenol, 2,6-Di-tert-butylcresol, 2,6-Di-tert-butylmethylphenol, 2,6-tert-Butyl-4-methylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butyltoluene, 4-Methyl-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylphenol, AO 29, AO 4, AO 4K, AOX 4, AOX 4K, Advastab 401, Agidol, Agidol 1, Agidol 1A, Alkofen BP, Antage BHT, Antioxidant 264, Antioxidant 29, Antioxidant 30, Antioxidant 4, Antioxidant 4K, Antioxidant DBPC, Antioxidant KB, Antioxidant MPJ, Antioxidant T 501, Antox QT, B-NOX BHT-P, BAT, BHT, BHT 264, BHT Swanox, BHT-C, Buks, Butylated hydroxytoluene, CAO 1, CAO 3, Catalin CAO 3, Chemanox 11, DBPC, Dalpac, Deenax, Di-tert-Butyl-4-methylphenol, Di-tert-butyl-p-cresol, Di-tert-butylcresol, Dibunol, Dibutylated hydroxytoluene, Dibutylcresol, Dibutylhydroxytoluene, E 321, Impruvol, Ionol, Ionol 1, Ionol 330, Ionol BHT, Ionol CP, Ionol K, Ionole, Kerabit, Lowinox BHT, Lubrizol 817, NSC 6347, Naugard BHT, Nocrac 200, Nocrac 2000, Nonox TBC, P 21, P 21 (phenol), Parabar 441, Permanax BHT, Popol, Ralox BHT, Selosol H 633, Stavox, Sumilizer BHT, Sumilizer BHT-R, Sustane BHT, Swanox BHT, T 501, T 501 (phenol), Tenamene 3, Tenox BHT, Tonarol, Topanol, Topanol BHT, Topanol O, Topanol O-FG, Topanol OC, Topanol OL, Ultranox 226, Vanlube PC, Vanlube PCX, Vanox PC, Vianol, Vulkanox KB, Yoshinox BHT, o-Di-tert-butyl-p-methylphenol, BHT, 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butil-4-metilfenol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 220.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220,1827 g/mol